5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480733-25G
OR480733-5G
APOSOR480733-25GEA
763
EUR
APOSOR480733-25G
APOSOR480733-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide
Formula:
C₉H₈ClNO₂S₂ MW: 261,75 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210142 Núm. CAS: 190659-59-7 |