Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480747-10G OR480747-25G
APOSOR480747-10GEA 66.9 EUR
APOSOR480747-10G APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062032
Núm. CAS: 84624-27-1