5-Chloro-2-furaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480749-25G OR480749-5G
APOSOR480749-25GEA 136 EUR
APOSOR480749-25G APOSOR480749-5G
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
5-Chloro-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02752599
Núm. CAS: 21508-19-0