2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480751-25G
APOSOR480751-25GEA 157 EUR
APOSOR480751-25G
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061922
Núm. CAS: 189680-06-6