N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 545 EUR
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001709
Núm. CAS: 476493-40-0