2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480754-5G
APOSOR480754-5GEA 148 EUR
APOSOR480754-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02933142
Núm. CAS: 16492-28-7