Cloruro de 3-cloro-4-nitrobencenosulfonilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480758-1G OR480758-5G
APOSOR480758-1GEA 183 EUR
APOSOR480758-1G APOSOR480758-5G
Cloruro de 3-cloro-4-nitrobencenosulfonilo 96%
Cloruro de 3-cloro-4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973767
Núm. CAS: 64835-30-9