6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-N-methyl-pyridin-2-amine, 6-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 91.5 EUR
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261221
Núm. CAS: 89026-79-9