3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480764-1G OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA 82.8 EUR
APOSOR480764-1G APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110263
Núm. CAS: 89167-19-1