5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480767-1G
APOSOR480767-1GEA 119 EUR
APOSOR480767-1G
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659648
Núm. CAS: 39835-28-4