1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 351 EUR
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09860616
Núm. CAS: 1019008-21-9