Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 215 EUR
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739029
Núm. CAS: 362661-83-4