4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromopyrimidin-4-amine
OR480783-5G
APOSOR480783-5GEA 63.8 EUR
APOSOR480783-5G
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
4-Amino-6-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
MW: 173,9987 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233963
Núm. CAS: 1159818-57-1