3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chloro-phenyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 339 EUR
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈ClN₃
MW: 193,64 g/mol
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027932
Núm. CAS: 66000-39-3