4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Borono-2-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
OR480791-1G OR480791-5G
APOSOR480791-1GEA 108 EUR
APOSOR480791-1G APOSOR480791-5G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696661
Núm. CAS: 80500-28-3