6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480794-1G OR480794-5G
APOSOR480794-1GEA 166 EUR
APOSOR480794-1G APOSOR480794-5G
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Formula: C₈H₅ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226538
Núm. CAS: 870064-73-6