1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 226 EUR
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621450
Núm. CAS: 55694-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III