5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480796-5G
APOSOR480796-5GEA 178 EUR
APOSOR480796-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062553
Núm. CAS: 65156-94-7