2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182122
Núm. CAS: 347389-74-6