4-Isoquinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 88.6 EUR
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234514
Núm. CAS: 3336-49-0