Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR480801-5G
APOSOR480801-5GEA 220 EUR
APOSOR480801-5G
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371560
Núm. CAS: 885278-74-0