5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480805-1G OR480805-250MG OR480805-500MG
APOSOR480805-1GEA 445 EUR
APOSOR480805-1G APOSOR480805-250MG APOSOR480805-500MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11849324
Núm. CAS: 34167-66-3