2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-6-chloronicotinamide
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 509 EUR
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Formula: C₆H₆ClN₃O
MW: 171,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024435
Núm. CAS: 64321-24-0