(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR480816-1G
OR480816-5G
APOSOR480816-1GEA
81.2
EUR
APOSOR480816-1G
APOSOR480816-5G
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Formula:
C₄H₆N₂OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08275702 Núm. CAS: 51307-43-8 |