1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Imidazole-4-sulphonyl chloride
OR480821-10G OR480821-1G OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA 687 EUR
APOSOR480821-10G APOSOR480821-1G APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₃H₃ClN₂O₂S
MW: 166,579 g/mol
Pto. de fusión: 163…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08687938
Núm. CAS: 58767-51-4
UN: 3261
ADR: 8,II