2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480823-5G
APOSOR480823-5GEA 79.9 EUR
APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01961367
Núm. CAS: 10130-87-7