Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
OR480826-5G
APOSOR480826-5GEA 150 EUR
APOSOR480826-5G
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,1127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870069
Núm. CAS: 1000576-38-4