6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 145 EUR
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formula: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17014673
Núm. CAS: 1252046-16-4