7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480830-1G OR480830-5G
APOSOR480830-1GEA 104 EUR
APOSOR480830-1G APOSOR480830-5G
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00744954
Núm. CAS: 16732-71-1