Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
OR480832-1G OR480832-5G
APOSOR480832-1GEA 105 EUR
APOSOR480832-1G APOSOR480832-5G
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759206
Núm. CAS: 3697-68-5