4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480843-1G OR480843-5G
APOSOR480843-1GEA 0 EUR
APOSOR480843-1G APOSOR480843-5G
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878932
Núm. CAS: 959236-97-6