2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480857-1G OR480857-5G
APOSOR480857-1GEA 226 EUR
APOSOR480857-1G APOSOR480857-5G
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07775665
Núm. CAS: 6939-99-7
UN: 1759
ADR: 8,III