tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480873-1G OR480873-5G
APOSOR480873-1GEA 0 EUR
APOSOR480873-1G APOSOR480873-5G
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅Cl₂N₃O₂
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025732
Núm. CAS: 916420-27-4