8-Isoquinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 81.2 EUR
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 263…267 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738935
Núm. CAS: 61563-43-7