6-Isoquinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 108 EUR
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09910323
Núm. CAS: 106778-43-2