Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 91.5 EUR
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formula: C₇H₁₄O₄S
MW: 194,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18785628
Núm. CAS: 132291-95-3