5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)methylamine, 5-Bromo-3-methyl-2-(methylamino)pyridine, 5-Bromo-N,3-dimethylpyridin-2-amine
OR48105-1G OR48105-250MG OR48105-5G
APOSOR48105-1GEA 253 EUR
APOSOR48105-1G APOSOR48105-250MG APOSOR48105-5G
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000482
Núm. CAS: 245765-66-6