4-Phenyl-1-butyne
Proveedor: Apollo Scientific
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 554 EUR
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Formula: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041667
Núm. CAS: 16520-62-0