1,6-Anhydro-β-D-glucose
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 741 EUR
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formula: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063248
Núm. CAS: 498-07-7