7-Isoquinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 227 EUR
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.1681 g/mol
Pto. de fusión: 295…297 °C
Densidad: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699235
Núm. CAS: 221050-96-0