4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR48113-25GEA 59.7 EUR
APOSOR48113-25G
4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona 95+%
4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona
Formula: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,7500 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018996
Núm. CAS: 43076-61-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR