Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 104 EUR
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 166…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010097
Núm. CAS: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5