3-(Clorometil)anísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 168 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-(Clorometil)anísol 98%
3-(Clorometil)anísol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 122…124 °C/13mmHg
Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000907
Núm. CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II