2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 152 EUR
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075058
Núm. CAS: 14338-36-4