2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168681
Núm. CAS: 59820-90-5