4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4823-1G OR4823-5G OR4823-25G
APOSOR4823-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4823-1G APOSOR4823-5G APOSOR4823-25G
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016990
Núm. CAS: 37777-68-7