1,1-Dietoxitrimetilamina 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
OR48241-100G
APOSOR48241-100GEA 59.6 EUR
APOSOR48241-100G
1,1-Dietoxitrimetilamina 90%
1,1-Dietoxitrimetilamina
Formula: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 130…136 °C
Densidad: 0,859 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009227
Núm. CAS: 1188-33-6
UN: 1993
ADR: 3,III