Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 24.8 EUR
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formula: C₇H₁₆BrO₃P
MW: 259,08 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/2,25mmHg
Densidad: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800966
Núm. CAS: 1186-10-3