Piperidina-2,4-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 29 EUR
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Piperidina-2,4-diona 97%
Piperidina-2,4-diona
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. de fusión: 98…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704814
Núm. CAS: 50607-30-2
UN: 3335
ADR: 9,III