1,1-Dimetilurea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimetilurea
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 139 EUR
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimetilurea
1,1-Dimetilurea
Formula: C₃H₈N₂O
Pto. de fusión: 178…183 °C
Densidad: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007959
Núm. CAS: 598-94-7